3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50398-1G PC50398-250MG
APOSPC50398-1GEA 214 EUR
APOSPC50398-1G APOSPC50398-250MG
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formula: C₁₂H₉F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12779907
Núm. CAS: 1184136-90-0