1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 0 EUR
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formula: C₉H₆BrF
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22482443
Núm. CAS: 1020153-63-2