1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50403-1G PC50403-250MG PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA 522 EUR
APOSPC50403-1G APOSPC50403-250MG APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Formula: C₉H₆BrF
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22482468
Núm. CAS: 40274-29-1