Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50404-1G PC50404-250MG PC50404-5G
APOSPC50404-1GEA 255 EUR
APOSPC50404-1G APOSPC50404-250MG APOSPC50404-5G
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
MW: 265,051 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25459665
Núm. CAS: 1383685-39-9