4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50405-1G PC50405-250MG
APOSPC50405-1GEA 78.3 EUR
APOSPC50405-1G APOSPC50405-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847048
Núm. CAS: 764648-42-2