3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50419-10G PC50419-1G PC50419-5G
APOSPC50419-10GEA 1880 EUR
APOSPC50419-10G APOSPC50419-1G APOSPC50419-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formula: C₆H₃BrClF₅S
MW: 317,502 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32708472
Núm. CAS: 2514941-99-0