6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Difluoro-6-chlorotoluene
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 290 EUR
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Formula: C₇H₅ClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922582
Núm. CAS: 1208077-23-9