1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50423-1G PC50423-250MG PC50423-5G
APOSPC50423-1GEA 369 EUR
APOSPC50423-1G APOSPC50423-250MG APOSPC50423-5G
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13250188
Núm. CAS: 123843-64-1