2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-3,4-difluoroanisole
PC50424-10G PC50424-1G PC50424-5G PC50424-25G PC50424-100G
APOSPC50424-10GEA 574 EUR
APOSPC50424-10G APOSPC50424-1G APOSPC50424-5G APOSPC50424-25G APOSPC50424-100G
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922652
Núm. CAS: 1208078-30-1