2,4-Difluorophenetole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50425-10G PC50425-1G PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA 574 EUR
APOSPC50425-10G APOSPC50425-1G APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846411
Núm. CAS: 348-20-9