2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50426-10G PC50426-1G PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA 574 EUR
APOSPC50426-10G APOSPC50426-1G APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrF₅
MW: 260,987 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737903
Núm. CAS: 1807071-16-4