2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC50427-10G PC50427-1G PC50427-5G
APOSPC50427-10GEA 567 EUR
APOSPC50427-10G APOSPC50427-1G APOSPC50427-5G
2-Chloro-3,6-difluorophenetole 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenetole
Formula: C₈H₇ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28750542
Núm. CAS: 1807166-60-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR