3,5-Difluorophenetole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1,3-Difluoro-5-ethoxybenzene
PC50429-10G
PC50429-1G
PC50429-5G
APOSPC50429-10GEA
480
EUR
APOSPC50429-10G
APOSPC50429-1G
APOSPC50429-5G
3,5-Difluorophenetole 98%
3,5-Difluorophenetole
Formula:
C₈H₈F₂O MW: 158,145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19105371 Núm. CAS: 144891-25-8 |