3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50430-1G PC50430-5G
APOSPC50430-1GEA 696 EUR
APOSPC50430-1G APOSPC50430-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formula: C₆H₃BrF₆S
MW: 301,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32708474
Núm. CAS: 2514942-03-9