4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50431-10G PC50431-1G PC50431-5G PC50431-25G PC50431-100G
APOSPC50431-10GEA 574 EUR
APOSPC50431-10G APOSPC50431-1G APOSPC50431-5G APOSPC50431-25G APOSPC50431-100G
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
4-Chloro-2,6-difluorotoluene
Formula: C₇H₅ClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922628
Núm. CAS: 1208076-23-6