4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50432-10G PC50432-1G PC50432-5G
APOSPC50432-10GEA 574 EUR
APOSPC50432-10G APOSPC50432-1G APOSPC50432-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2167351-45-1