4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 574 EUR
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₈H₅BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31737212
Núm. CAS: 2167934-38-3