4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50434-10G PC50434-1G PC50434-5G
APOSPC50434-10GEA 574 EUR
APOSPC50434-10G APOSPC50434-1G APOSPC50434-5G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₁₃H₈BrF₃O
MW: 317,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28142610
Núm. CAS: 54846-20-7