4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50436-10G PC50436-1G PC50436-5G PC50436-25G
APOSPC50436-10GEA 575 EUR
APOSPC50436-10G APOSPC50436-1G APOSPC50436-5G APOSPC50436-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formula: C₇H₃BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878140
Núm. CAS: 406232-79-9