3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 638 EUR
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28787555
Núm. CAS: 151276-08-3