3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50439-10G PC50439-1G PC50439-5G PC50439-25G
APOSPC50439-10GEA 575 EUR
APOSPC50439-10G APOSPC50439-1G APOSPC50439-5G APOSPC50439-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formula: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11856023
Núm. CAS: 1417567-41-9