4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
PC50441-10G PC50441-1G
APOSPC50441-10GEA 574 EUR
APOSPC50441-10G APOSPC50441-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18917873
Núm. CAS: 115467-04-4