2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50442-1G PC50442-5G
APOSPC50442-1GEA 250 EUR
APOSPC50442-1G APOSPC50442-5G
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
2,4-Dichloro-6-fluorophenol
Formula: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,992 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405440
Núm. CAS: 344-21-8