3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-nitrobenzene
PC50477-1G PC50477-5G PC50477-10G
APOSPC50477-1GEA 27.7 EUR
APOSPC50477-1G APOSPC50477-5G APOSPC50477-10G
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene
Formula: C₆HBrF₃NO₂
MW: 255,977 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123591
Núm. CAS: 485318-76-1