3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50478-100MG PC50478-1G PC50478-250MG PC50478-5G
APOSPC50478-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC50478-100MG APOSPC50478-1G APOSPC50478-250MG APOSPC50478-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline ≥98%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroaniline
Formula: C₆H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30530500
Núm. CAS: 2055841-42-2