3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50479-1G PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA 522 EUR
APOSPC50479-1G APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆HBrF₃I
MW: 336.876 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32662414
Núm. CAS: 2451256-37-2