8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 0 EUR
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₀H₉BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922515
Núm. CAS: 2366994-29-6