2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50532-1G PC50532-250MG PC50532-5G
APOSPC50532-1GEA 125 EUR
APOSPC50532-1G APOSPC50532-250MG APOSPC50532-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Formula: C₉H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28634315
Núm. CAS: 1553181-95-5