4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50534-100MG PC50534-1G PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA 149 EUR
APOSPC50534-100MG APOSPC50534-1G APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃FO₂S
MW: 146,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566738
Núm. CAS: 32431-72-4