5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂BrFO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28975142
Núm. CAS: 1935274-26-2