1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50539-1G PC50539-250MG
APOSPC50539-1GEA 26.1 EUR
APOSPC50539-1G APOSPC50539-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32264076
Núm. CAS: 2407339-55-1