1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 109 EUR
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22049301
Núm. CAS: 162748-21-2