1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 464 EUR
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787197
Núm. CAS: 14088-95-0