6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50544-1G PC50544-250MG PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA 58 EUR
APOSPC50544-1G APOSPC50544-250MG APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32264074
Núm. CAS: 2407339-61-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III