4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50545-1G PC50545-250MG PC50545-5G
APOSPC50545-1GEA 284 EUR
APOSPC50545-1G APOSPC50545-250MG APOSPC50545-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254.989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203571
Núm. CAS: 415965-35-4