4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50547-1G PC50547-250MG PC50547-5G
APOSPC50547-1GEA 574 EUR
APOSPC50547-1G APOSPC50547-250MG APOSPC50547-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
MW: 235.989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32669843
Núm. CAS: 2514941-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III