1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 632 EUR
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆HBrF₃I
MW: 336,876 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32669845
Núm. CAS: 2514941-97-8