4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 609 EUR
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11618086
Núm. CAS: 167858-57-3