5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 545 EUR
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD14584650
Núm. CAS: 1093306-86-5