3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 226 EUR
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Pto. de fusión: 59…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22627836
Núm. CAS: 1269440-82-5