6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC50634-1G PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA 522 EUR
APOSPC50634-1G APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22414729
Núm. CAS: 1517643-70-7