2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 522 EUR
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723443
Núm. CAS: 2149598-26-3