8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 551 EUR
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12192827
Núm. CAS: 1019016-29-5