8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 241 EUR
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745731
Núm. CAS: 1065092-51-4