6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508110-1G PC508110-250MG
APOSPC508110-1GEA 241 EUR
APOSPC508110-1G APOSPC508110-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745734
Núm. CAS: 1065092-55-8