6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508113-1G PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA 241 EUR
APOSPC508113-1G APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21607792
Núm. CAS: 1065092-54-7