8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508114-1G PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA 241 EUR
APOSPC508114-1G APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
MW: 292,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745736
Núm. CAS: 1065092-42-3