8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508116-1G PC508116-250MG
APOSPC508116-1GEA 241 EUR
APOSPC508116-1G APOSPC508116-250MG
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅ClFNO
MW: 197,594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745738
Núm. CAS: 1065092-32-1