8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 241 EUR
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745739
Núm. CAS: 1065092-44-5