5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 406 EUR
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅BrFNO
MW: 242,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12137226
Núm. CAS: 1065092-39-8